Documentos Principais
538078
Sigma-Aldrich
Propionyl chloride-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1 mmol/g loading
Sinônimo(s):
Carboxychloro-2-functionalized silica gel
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Extensão da rotulagem
1 mmol/g loading
Nível de qualidade
área da superfície
500 m2/g
tamanho de partícula
200-400 mesh
tamanho de poro
60 Å pore size
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[SiH2].CCC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO.H2OSi/c1-2-3(4)5;1-2/h2H2,1H3;2H2
chave InChI
IYPMNWVACSXYDT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Scavenges primary & secondary amines and alcohols
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)