Documentos Principais
569836
Sigma-Aldrich
3-Carboxypropyl, functionalized silica gel
200-400 mesh
Sinônimo(s):
Carboxylic acid, silica gel supported
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
descrição
Carbon Content: ≥4.60%
Loading (active): ≥0.92 mmol/g
Formulário
solid
área da superfície
500 m2/g
tamanho de partícula
200-400 mesh
tamanho de poro
60 Å pore size
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(O)=O.[SiH4]
InChI
1S/C5H10O2.H4Si/c1-2-3-4-5(6)7;/h2-4H2,1H3,(H,6,7);1H4
chave InChI
SPZBAIUWSNBPOF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)