850187P
Avanti
08:0 PI(3)P
1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-(phosphoinositol-3-phosphate) (ammonium salt), powder
Sinônimo(s):
1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′-phosphate) (ammonium salt); PIP[3′](8:0/8:0)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850187P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850187P-500ug))
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850187P
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C25H48O16P2.2H3N/c1-3-5-7-9-11-13-18(26)37-15-17(39-19(27)14-12-10-8-6-4-2)16-38-43(35,36)41-25-22(30)20(28)21(29)24(23(25)31)40-42(32,33)34;;/h17,20-25,28-31H,3-16H2,1-2H3,(H,35,36)(H2,32,33,34);2*1H3/t17-,20+,21+,22-,23-,24-,25+;;/m1../s1
chave InChI
IHRPLAYZBAFIEF-ACHOKTOGSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)