119149
Adenosine A2A Receptor Antagonist I, ZM 241385
A highly potent, selective, non-xanthine adenosine A2A receptor antagonist (Ki = 800 pM for human adenosine A2AR stably expressed in HEK-293 cells).
Sinônimo(s):
Adenosine A2A Receptor Antagonist I, ZM 241385
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
potência
800 pM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL
aplicação(ões)
air monitoring
compatibilidade
for use with Viable Air Samplers (1.09191)
for use with Viable Air Samplers (1.09194)
for use with Viable Air Samplers (1.17103)
for use with Viable Air Samplers (1.17274)
for use with Viable Air Samplers (1.17275)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C16H15N7O2/c17-14-20-15(18-8-7-10-3-5-11(24)6-4-10)21-16-19-13(22-23(14)16)12-2-1-9-25-12/h1-6,9,24H,7-8H2,(H3,17,18,19,20,21,22)
chave InChI
PWTBZOIUWZOPFT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
A2A
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Ongini, E. et al. 1999. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 359, 7.
Keddie, J. et al. 1996, Eur Journ Pharm. 301, 107.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3