Key Documents
SML2533
Sigma-Aldrich
Jedi1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Methyl-5-phenyl-3-furancarboxylic acid, 2-Methyl-5-phenyl-3-furoic acid, 2-Methyl-5-phenylfuran-3-carboxylic acid, 5-Phenyl-2-methyl-3-furancarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
202.21
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C12H10O3/c1-8-10(12(13)14)7-11(15-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,13,14)/p-1
chave InChI
VLMNACSEESRUAK-UHFFFAOYSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Jedi1 is an activator of the mechanosensitive Piezo1 channel that binds at a different place from Yoda1. It exhibits long-range allosteric gating, activating Piezo1 through the extracellular side of its peripheral blade-like structure rather than the C-terminal extracellular domain of the pore.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3