850182P
Avanti
08:0 PI(4)P
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
PIP[4′](8:0/8:0)
About This Item
Produtos recomendados
descrição
1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-4′-phosphate) (ammonium salt)
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850182P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850182P-500ug))
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available