Documentos Principais
89532
Millipore
Titanium(IV) oxysulfate - sulfuric acid solution
27-31% H2SO4 basis, for the detection of H2O2 and ether peroxides
About This Item
Fórmula linear:
TiOSO4 · (H2SO4)x
Número CAS:
Peso molecular:
159.93 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.85
Formulário
liquid
qualidade
for the detection of H2O2 and ether peroxides
composição
H2SO4, 27-31%
Ti, ~5%
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: titanium
densidade
1.32 g/mL at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(O[Ti]1=O)(O1)=O.O=S(O)(O)=O
InChI
1S/2H2O4S.O.Ti/c2*1-5(2,3)4;;/h2*(H2,1,2,3,4);;/q;;;+2/p-2
chave InChI
DLRWTNIGAIBGCM-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Titanium(IV) oxysulfate - sulfuric acid solution has been used as solvent for preparing Ti(IV) stock solutions to understand the interaction of oxocarbonic anions with highly charged metal ions using Resonance Raman spectroscopy.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Evidences for a localized chromophore in the Ti (IV)/squarate complex: a resonance Raman investigation.
Santos, P. S., et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 56.8, 1553-1562 (2000)