307793
Titanium(IV) bromide
98%
Sinônimo(s):
Titanium tetrabromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
adequação da reação
core: titanium
reagent type: catalyst
pb
230 °C (lit.)
pf
38-40 °C (lit.)
densidade
3.25 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[Ti](Br)(Br)Br
InChI
1S/4BrH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
chave InChI
UBZYKBZMAMTNKW-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
- α-bromomethylene aldols by reacting with arylaldehydes and but-3-yn-2-one via Baylis-Hillman reaction.
- Titanium(II) bromide which along with copper forms an efficient catalytic system for Pinacol reaction.
- α-bromo-γ-hydroxyenamides by the reaction of ynamides and aldehyde or ketones.
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Titanium dioxide (TiO2) is an important n-type semiconducting material that shows interesting characteristics such as photoswitchable surface wettability, high photocatalytic activity, bistable electrical resistance states and high electron drift mobility.