554154
4-tert-Butyl-2,6-diformylphenol
96%
Sinônimo(s):
5-(1,1-Dimethylethyl)-2-hydroxy-1,3-benzenedicarboxaldehyde
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CC6H2(CHO)2OH
Número CAS:
Peso molecular:
206.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
96%
pf
99-103 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1cc(C=O)c(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C12H14O3/c1-12(2,3)10-4-8(6-13)11(15)9(5-10)7-14/h4-7,15H,1-3H3
chave InChI
WQNTWZJPCLUXQC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
4-tert-Butyl-2,6-diformylphenol can be prepared from 4-tert-butylphenol and hexamethylenetetramine.
Aplicação
4-tert-Butyl-2,6-diformylphenol may be used to synthesize:
- symmetrical macrocyclic Schiff′s base
- 2,6-bis(N-(4′-methyl-2′-hydroxyphenyl)iminomethyl)-4-tert-butylphenol
- isostructural C3-symmetrical triple stranded dinuclear lanthanide analogs
- 5-tert-butyl-2 hydroxy-isophthalaldehyde-bis-2-pyridinehydrazone via reaction with 2-hydrazinopyridine
- 5-tert-butyl-2-hydroxyisophthalaldehyde-bisphenylhydrazone via reaction with phenylhydrazine
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Adam Gorczyński et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(38), 16833-16839 (2015-09-09)
A series of isostructural C3-symmetrical triple stranded dinuclear lanthanide [Ln2L3](NO3)3 molecules have been synthesized using subcomponent self-assembly of Ln(NO3)3 with 2-(methylhydrazino)benzimidazole and 4-tert-butyl-2,6-diformylphenol, where Ln = Tb (1), Dy (2), Ho (3), Er (4), Tm (5), and Yb (6). The
Alternating copolymerization of carbon dioxide and epoxide by dinuclear zinc Schiff base complex.
Sugimoto H and Ogawa A.
Reactive functional Polymers, 67(11), 1277-1283 (2007)
Mono-and diformylation of 4-substituted phenols: a new application of the Duff reaction.
Lindoy LF, et al.
Synthesis, 07, 1029-1032 (1998)
"A ?turn-on? fluorescent chemosensor for zinc ion with facile synthesis and application in live cell imaging"
Wang XLK and Tong A
Analytica Chimica Acta, 776, 69- 73 (2013)
Binuclear and polynuclear transition metal complexes with macrocyclic ligands. 2. New macrocyclic Schiff" s base in the reaction of 4-tert-butyl-2, 6-diformylphenol with 1, 2-diaminobenzene. Synthesis and structural, spectroscopic, and theoretical study.
Ustynyuk YA, et al.
Russian Chemical Bulletin, 51(3), 488- 498 (2002)