Documentos Principais
680400
Sigma-Aldrich
4,4′-Diformyltriphenylamine
95%
Sinônimo(s):
4,4′-(Phenylimino)bisbenzaldehyde, Bis(4-formylphenyl)aniline, Bis(4-formylphenyl)phenylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H15NO2
Número CAS:
Peso molecular:
301.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
142-146 °C
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccc(cc3)C([H])=O
InChI
1S/C20H15NO2/c22-14-16-6-10-19(11-7-16)21(18-4-2-1-3-5-18)20-12-8-17(15-23)9-13-20/h1-15H
chave InChI
DOUAFMIJGIUWJX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Viprabha Kakekochi et al.
ChemPlusChem, 85(8), 1762-1777 (2020-08-15)
A set of four symmetric, butterfly-shaped 4-(4-(decyloxy)phenyl)-2,6-di(thiophen-2-yl)pyridine (TPY) derivatives 2TPA-TPY (TPY center and triphenylamine end groups), 2CBZ-TPY (TPY center and N-ethyl carbazole end groups), 2TPY-TPA (triphenylamine center and TPY at the periphery) and 2TPY-CBZ (N-ethyl carbazole center and TPY at
Patricio A Sobarzo et al.
Polymers, 11(2) (2019-04-10)
Three new triphenylamine-based oligomeric Schiff bases (polySB1, polySB2 and polySB3) containing tetraphenylsilane core (TPS-core) in the main chain were obtained from TPS-core-based diamines and bis(4-formylphenyl)phenylamine by a high-temperature polycondensation reaction. These new oligomers were structurally characterized by FT-IR, NMR and