Ensaio
98%
pb
87-90 °C/22 mmHg (lit.)
densidade
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cccn1C
InChI
1S/C6H7NO/c1-7-4-2-3-6(7)5-8/h2-5H,1H3
chave InChI
OUKQTRFCDKSEPL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter