Key Documents
554146
Sigma-Aldrich
(6-Bromo-pyridin-2-yl)methanol
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6BrNO
Número CAS:
Peso molecular:
188.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
pb
246 °C (lit.)
pf
34-39 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCc1cccc(Br)n1
InChI
1S/C6H6BrNO/c7-6-3-1-2-5(4-9)8-6/h1-3,9H,4H2
chave InChI
XDDGKNRSCDEWBR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)