127221
Di(2-pyridyl) ketone
99%
Sinônimo(s):
2,2′-Carbonyldipyridine, 2,2′-Dipyridyl ketone
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
52-55 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
O=C(c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C11H8N2O/c14-11(9-5-1-3-7-12-9)10-6-2-4-8-13-10/h1-8H
chave InChI
QPOWUYJWCJRLEE-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?