311022
Di(2-pyridyl) thionocarbonate
98%
Sinônimo(s):
Di-2-pyridyl thionocarbonate, O,O-Di(2-pyridinyl) thiocarbonate, O,O-Di(pyridin-2-yl) carbonothioate, O,O′-Di(pyridin-2-yl) carbonothioate, Thiocarbonic acid di-O,O-(2-pyridyl) ester
Ensaio
98%
pf
94-98 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
S=C(Oc1ccccn1)Oc2ccccn2
InChI
1S/C11H8N2O2S/c16-11(14-9-5-1-3-7-12-9)15-10-6-2-4-8-13-10/h1-8H
chave InChI
IKYOVSVBLHGFMA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?