115150
Thiophosgene
Sinônimo(s):
Thiocarbonyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4 (vs air)
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Carbonylations
índice de refração
n20/D 1.548 (lit.)
p.e.
70-75 °C (lit.)
densidade
1.50 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)=S
InChI
1S/CCl2S/c2-1(3)4
chave InChI
ZWZVWGITAAIFPS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?