Documentos Principais
759155
Sigma-Aldrich
1,3-Di(2-pyridyl)-1,3-propanedione
97%
Sinônimo(s):
1,3-Bis(2-pyridyl)-1,3-propanedione, 1,3-Di-2-pyridinyl-1,3-propanedione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H10N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
226.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
104-109 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CC(=O)c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C13H10N2O2/c16-12(10-5-1-3-7-14-10)9-13(17)11-6-2-4-8-15-11/h1-8H,9H2
chave InChI
DCGUVLMWGIPVDP-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)