343633
4,4,4-Trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedione
99%
Sinônimo(s):
4,4,4-Trifluoro-3-oxo-2′-butyronaphthone, 1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoroacetone, 2-(4,4,4-Trifluoroacetoacetyl)naphthalene
Ensaio
99%
forma
powder
pf
70-72 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(=O)CC(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C14H9F3O2/c15-14(16,17)13(19)8-12(18)11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7H,8H2
chave InChI
WVVLURYIQCXPIV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?