Documentos Principais
616036
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-DL-alanine-2-d
98 atom % D
Sinônimo(s):
DL-Alanine-2-d1, N-Acetyl derivative
About This Item
Fórmula linear:
CH3CD(NHCOCH3)CO2H
Peso molecular:
132.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C(C)(NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)(H,8,9)/i3D
chave InChI
KTHDTJVBEPMMGL-WFVSFCRTSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)