Key Documents
750476
Sigma-Aldrich
6-Hydroxyhexanoic acid-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d10
95 atom % D, 97% (CP)
Sinônimo(s):
6-Hydroxycaproic acid-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d10
About This Item
Fórmula linear:
HO(CD2)5COOH
Peso molecular:
142.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
95 atom % D
Ensaio
97% (CP)
forma
solid
alteração de massa
M+10
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C6H12O3/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h7H,1-5H2,(H,8,9)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
chave InChI
IWHLYPDWHHPVAA-YXALHFAPSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)