Documentos Principais
709425
Sigma-Aldrich
Phenyl isocyanate-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
C6H515NCO
Número CAS:
Peso molecular:
120.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
Formulário
liquid
p.e.
162-163 °C (lit.)
pf
-30 °C (lit.)
densidade
1.105 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
O=C=[15N]c1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H/i8+1
chave InChI
DGTNSSLYPYDJGL-VJJZLTLGSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
131.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
55 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)