Key Documents
579688
Sigma-Aldrich
Lauric acid-2-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Dodecanoic acid-2-13C
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)913CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
201.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
forma
solid
pb
225 °C/100 mmHg (lit.)
pf
44-46 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCC[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i11+1
chave InChI
POULHZVOKOAJMA-KHWBWMQUSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.