Documentos Principais
486639
Sigma-Aldrich
Lauric acid-12-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Dodecanoic acid-12-13C
About This Item
Fórmula linear:
13CH3(CH2)10CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
201.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
disponibilidade
available only in Japan
p.e.
225 °C/100 mmHg (lit.)
pf
44-46 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i1+1
chave InChI
POULHZVOKOAJMA-OUBTZVSYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
113.00 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)