grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥98.0%
Formulário
powder
Impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.02% Insoluble matter
resíduo de ignição
≤0.1%
pH
4.5-6.0 (25 °C, 114.1 g/L)
pf
131-135 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M, clear, colorless
water: soluble 114.1 g/L at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
N.NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S.H3N/c1-5(2,3)4;/h(H3,1,2,3,4);1H3
chave InChI
GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)