Documentos
1.01220
Supelco
Ammonium amidosulfonate
for analysis (for detection of sulfonamide in blood) EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Ammonium amidosulfonate, Amidosulfonic acid ammonium salt, Ammonium sulfamate, Sulfamic acid ammonium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H6N2O3S
Número CAS:
Peso molecular:
114.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número do índice EC:
231-871-7
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
forma
solid
potência
2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.02% In water insoluble matter
resíduo de ignição
≤0.05% (as SO4)
perda
≤0.5% loss on drying, 105°C
pH
5.0-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
160 °C/1013 hPa (decomposes)
pf
132-134 °C
densidade volumétrica
680 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.2%
traços de cátion
Fe: ≤0.0005%
heavy metals: ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/H3NO3S.H3N/c1-5(2,3)4;/h(H3,1,2,3,4);1H3
chave InChI
GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
In water insoluble matter: ≤ 0.02 %
Melting point: 132.0 - 134.0 °C
pH-value (5 %; water): 4.5 - 5.5
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.2 %
Heavy metals: ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Residue on ignition (as SO₄): ≤ 0.05 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.5 %
ACS and Reag. Ph Eur conforms
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1