485438
Citric acid-2,2,4,4-d4
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
forma
solid
pf
153-159 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(C(O)=O)C(O)(C(O)=O)C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/i1D2,2D2
chave InChI
KRKNYBCHXYNGOX-LNLMKGTHSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Get to know the Tricarboxylic acid (TCA) cycle to better inform your research in biochemistry, metabolomics, or related fields concerned with this metabolic pathway and its enzymes, by-products, or intermediates.