Documentos Principais
490458
Sigma-Aldrich
Sodium oxalate-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Oxalic acid-13C2 sodium salt
About This Item
Fórmula linear:
Na213C2O4
Número CAS:
Peso molecular:
135.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
250-270 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-][13C](=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2/i1+1,2+1;;
chave InChI
ZNCPFRVNHGOPAG-BQTCFENJSA-L
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6