Documentos Principais
474819
Sigma-Aldrich
Benzyl 2-bromoethyl ether
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2OCH2CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
215.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.541 (lit.)
p.e.
254 °C (lit.)
densidade
1.36 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ether
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
BrCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11BrO/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
chave InChI
FWOHDAGPWDEWIB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Benzyl 2-bromoethyl ether is an organic building block. Its enthalpy of vaporization at boiling point (527.15K) has been reported to be 46.499kjoule/mol.
Aplicação
Alkylation reagent for synthesis of a macrocyclic antifungal antibiotic.
Building block used to prepare a copper phthalocyanine discotic liquid crystal.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Fodil Bouazza et al.
Organic letters, 5(22), 4049-4052 (2003-10-24)
[reaction: see text]. (-)-PF1163B, a new macrocyclic antifungal antibiotic isolated from Streptomyces sp., has been prepared in eight steps from (S)-citronellene. The key step is a ring-closing metathesis reaction of an ester and amide derivative obtained from a substituted N-methyl-l-tyrosine.
Chemistry of Materials, 17, 1618-1618 (2005)
680290
CorpBase ID (for auto-filling citation data) null