180769
Ethyl 4-chloroacetoacetate
95%
Sinônimo(s):
4-Chloro acetoethylacetate, Ethyl 4-chloro-3-oxobutanoate, Ethyl chloroacetoacetate
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
p.e.
115 °C/14 mmHg (lit.)
densidade
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CC(=O)CCl
InChI
1S/C6H9ClO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h2-4H2,1H3
chave InChI
OHLRLMWUFVDREV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
206.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
97 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?