Documentos Principais
245860
Sigma-Aldrich
Methyl 4-chloroacetoacetate
97%
Sinônimo(s):
γ-Chloroacetoacetic acid methyl ester, 4-Chloro-3-oxo-butyric acid methyl ester, 4-Chloro-3-oxobutanoic acid methyl ester, Methyl γ-chloroacetoacetate, Methyl (chloroacetyl)acetate, Methyl 3-oxo-4-chlorobutanoate, Methyl 4-chloro-3-oxobutyrate
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2COCH2COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
150.56
Beilstein:
1759939
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.456 (lit.)
p.e.
85 °C/4 mmHg (lit.)
densidade
1.305 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CC(=O)CCl
InChI
1S/C5H7ClO3/c1-9-5(8)2-4(7)3-6/h2-3H2,1H3
chave InChI
HFLMYYLFSNEOOT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reacts with symmetric allylic diacetates or dicarbonates in the presence of a palladium catalyst to give dihyrofurans.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis, 39-39 (2007)