E50205
Ethyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate
99%
Sinônimo(s):
ETFAA, Ethyl 3-oxo-4,4,4-trifluorobutyrate
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.375 (lit.)
p.e.
129-130 °C (lit.)
densidade
1.259 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H7F3O3/c1-2-12-5(11)3-4(10)6(7,8)9/h2-3H2,1H3
chave InChI
OCJKUQIPRNZDTK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Synthesis of (S)- and (R)-α-trifluoromethyl-aspartic acid and α- trifluoromethyl-serine from chiral CF3-oxazolidines, which is derived from ETFAA.
- Enantiopure synthesis of trifluoromethyl-β-amino acid derivatives.
- Synthesis of (2R)-2-trifluoromethyl-2-carboxyazetidine, (R)- and (S)-trifluoromethylhomoserines from oxazolidine intermediate obtained by condensing (R)-phenylglycinol with ETFAA.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
E50205-25G | 4061837380587 |
E50205-100G | 4061838354211 |
E50205-1KG | |
E50205-5G | 4061837380594 |