Documentos Principais
559210
Sigma-Aldrich
Ethyl (4-chlorobenzoyl)acetate
Sinônimo(s):
3-(4-Chlorophenyl)-3-oxopropanoic acid ethyl ester, Ethyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanoate, NSC 406743
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4COCH2CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
226.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.5500 (lit.)
p.e.
268-269 °C (lit.)
densidade
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H11ClO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3
chave InChI
DGCZHKABHPDNCC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ethyl (4-chlorobenzoyl)acetate may be used to synthesize 2-(carboethoxy)-3-(4′-chloro)phenylquinoxaline 1,4-dioxide.
Reactant involved in:
  • Tandem condensation-cyclization reactions
  • Stereoselective ketonization-olefination of indoles
  • Synthesis of antiplasmodial agents
  • SIRT 1/2 inhibitor preparation for use as antitumor agents
  • Synthesis of mineralocorticoid receptor antagonists
  • Intramolecular Michael addition reactions
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Comparative Use of Solvent-free KF-Al2O3 and K2CO3 in Acetone in the Synthesis of Quinoxaline 1, 4-Dioxide Derivatives Designed as Antimalarial Drug Candidates.
Lima LM, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 42(7), 1381-1385 (2005)