Documentos Principais
559067
Sigma-Aldrich
Ethyl (4-methylbenzoyl)acetate
Sinônimo(s):
Ethyl 3-(4-methylphenyl)-3-oxopropanoate, Ethyl 3-oxo-3-(4-tolyl)propionate, NSC 158544
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4COCH2CO2CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
206.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
índice de refração
n20/D 1.5315 (lit.)
Nível de qualidade
p.e.
244-245 °C (lit.)
densidade
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C12H14O3/c1-3-15-12(14)8-11(13)10-6-4-9(2)5-7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
chave InChI
GEQMJBPKCOZHMV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ethyl (4-methylbenzoyl)acetate may be used to synthesize 2-(carboethoxy)-3-(4′-methyl)phenylquinoxaline 1,4-dioxide.
Reactant involved in:
  • Oxidative cross-coupling with indoles
  • Electrophilic / nucleophilic halogenation
  • Cyclization with alkynyl ketones
  • Lewis base catalyzed hydrosilylation
  • Stereoselective reduction
  • Intramolecular Michael addition reactions
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Comparative Use of Solvent-free KF-Al2O3 and K2CO3 in Acetone in the Synthesis of Quinoxaline 1, 4-Dioxide Derivatives Designed as Antimalarial Drug Candidates.
Lima LM, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 42(7), 1381-1385 (2005)