Documentos Principais
559180
Sigma-Aldrich
Ethyl (3-methylbenzoyl)acetate
Sinônimo(s):
3-Oxo-3-(m-tolyl)propionic acid ethyl ester, Ethyl 2-(3-methylbenzoyl)acetate, Ethyl 3-oxo-3-(m-tolyl)propanoate, Ethyl 3-oxo-3-(m-tolyl)propionate, Ethyl m-methylbenzoylacetate, Ethyl m-toluoylacetate
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4COCH2CO2CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
206.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
índice de refração
n20/D 1.5290 (lit.)
Nível de qualidade
p.e.
273-274 °C (lit.)
densidade
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H14O3/c1-3-15-12(14)8-11(13)10-6-4-5-9(2)7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
chave InChI
LLFKVNDSLHMEQC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Stereoselective ketonization-olefination of indoles by Co/Mn-mediated oxidative cross-coupling of indoles via dioxygen activation
  • Enantioselective Michael reaction
  • SEGPhos-ruthenium-catalyzed asymmetric hydrogenation
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)