Documentos Principais
513059
Sigma-Aldrich
Ethyl 3,4,5-trimethoxybenzoylacetate
95%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)3C6H2COCH2CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
282.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
pf
88-91 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C14H18O6/c1-5-20-13(16)8-10(15)9-6-11(17-2)14(19-4)12(7-9)18-3/h6-7H,5,8H2,1-4H3
chave InChI
VEYNISLTHXQSGU-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 327-327 (2014)
Ethyl 3, 4, 5-Trimethoxybenzoylacetate.
Anderson Jr AG and Greef HF.
Journal of the American Chemical Society, 74(11), 2923-2923 (1952)