Documentos Principais
695769
Sigma-Aldrich
Ethyl (4-bromo-2-fluorobenzoyl)acetate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H10BrFO3
Peso molecular:
289.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
40-44 °C
grupo funcional
bromo
ester
fluoro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C11H10BrFO3/c1-2-16-11(15)6-10(14)8-4-3-7(12)5-9(8)13/h3-5H,2,6H2,1H3
chave InChI
GVLMOVPIFSXARB-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)