Documentos Principais
387444
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-nitrobenzoylacetate
97%
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4COCH2CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
237.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
75-77 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
nitro
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11NO5/c1-2-17-11(14)7-10(13)8-4-3-5-9(6-8)12(15)16/h3-6H,2,7H2,1H3
chave InChI
DSOJMGUVLXTQSE-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)