142433
Phenylglyoxal hydrate
97%
Sinônimo(s):
2,2-Dihydroxyacetophenone
Ensaio
97%
Formulário
powder
p.e.
142 °C/125 mmHg (lit.)
pf
76-79 °C (lit.)
solubilidade
95% ethanol: soluble 5%, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
grupo funcional
aldehyde
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]C(=O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6O2.H2O/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7;/h1-6H;1H2
chave InChI
YQBLQKZERMAVDO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- to modify pig muscle carbonic anhydraseIII
- as specific reagent for arginine groups
- to prepare pyrrolinone and furan derivatives
- as chemiluminescent reagent for the determination of purines
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?