Documentos Principais
123250
Sigma-Aldrich
4-Antipyrinecarboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
2,3-Dimethyl-5-oxo-1-phenyl-3-pyrazoline-4-carboxaldehyde, Antipyraldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
216.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
162-165 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C1=C(C)N(C)N(c2ccccc2)C1=O
InChI
1S/C12H12N2O2/c1-9-11(8-15)12(16)14(13(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
chave InChI
QFYZFYDOEJZMDX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Antipyrinecarboxaldehyde undergoes condensation with 4′-aminobenzo-15-crown-5- to yield functionalized crown ether.
Aplicação
4-Antipyrinecarboxaldehyde was used in the synthesis of a new crown ether-antipyrine schiffs base.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Preparation and spectroscopic characterization of iron (II) and copper (II) complexes of a functionalized crown ether.
Hayvali Z.
Transition Metal Chemistry, 34(1), 97-101 (2009)
Ashraf S Hassan et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(11) (2020-06-06)
A series of Bis-pyrazole Schiff bases (6a-d and 7a-d) and mono-pyrazole Schiff bases (8a-d and 9a-d) were designed and synthesized through the reaction of 5-aminopyrazoles 1a-d with aldehydes 2-5 using mild reaction condition with a good yield percentage. The chemical