Documentos Principais
734993
Sigma-Aldrich
3-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
3-Phenylpyrazole-4-carbaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8N2O
Número CAS:
Peso molecular:
172.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
142-147 °C
grupo funcional
aldehyde
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=Cc1c[nH]nc1-c2ccccc2
InChI
1S/C10H8N2O/c13-7-9-6-11-12-10(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,11,12)
chave InChI
OCCFXKQCKSLEII-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)