A1401
2-Acetamidoacrylic acid
99%
Sinônimo(s):
N-Acetyldehydroalanine
About This Item
Fórmula linear:
CH2=C(NHCOCH3)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
129.11
Beilstein:
1812032
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
powder
pf
185-186 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)NC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C5H7NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h1H2,2H3,(H,6,7)(H,8,9)
chave InChI
UFDFFEMHDKXMBG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Kaixin Fu et al.
Biosensors & bioelectronics, 143, 111636-111636 (2019-09-03)
Ketamine is one of the most widely abused drugs in the world and poses a serious threat to human health and social stability; therefore, the ability to accurately monitor the substance in real-time is necessary. However, several problems still exists
Hu-Chun Tao et al.
Nanoscale research letters, 12(1), 583-583 (2017-11-08)
Three kinds of functional monomers, 4-vinylpridine(4-VP), 2-(allylthio)nicotinic acid(ANA), and 2-Acetamidoacrylic acid(AAA), were used to synthetize palladium(II) ion-imprinted polymeric nanospheres (Pd(II) IIPs) via precipitation-polymerization method in order to study the effects of different functional monomers on the adsorption properties of ion-imprinted