Key Documents
C31600
Sigma-Aldrich
4-Chlorocinnamic acid
99%
Sinônimo(s):
trans-3-(4-Chlorophenyl)propenoic acid
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH=CHCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
182.60
Beilstein:
2044025
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
forma
powder
pf
248-250 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H7ClO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
chave InChI
GXLIFJYFGMHYDY-ZZXKWVIFSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)