260975
4-Bromocinnamic acid, predominantly trans
98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
pf
262-264 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H7BrO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
chave InChI
CPDDDTNAMBSPRN-ZZXKWVIFSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- (E)-β-bromo-4-bromostyrene
- 2-amino-7-(piperidin-4-yl)isoquinoline
- brominated dansyl derivative (4-bromophenyl)-4-(5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonamido)butanoic acid
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves