Key Documents
178764
Sigma-Aldrich
4-Formylcinnamic acid, predominantly trans
About This Item
Fórmula linear:
HCOC6H4CH=CHCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
176.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
Nível de qualidade
pf
251-254 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
aldehyde
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C10H8O3/c11-7-9-3-1-8(2-4-9)5-6-10(12)13/h1-7H,(H,12,13)/b6-5+
chave InChI
LBOUHDMYVURTMA-AATRIKPKSA-N
Aplicação
4-Formylcinnamic acid may be used in the synthesis of (E)-4-[(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethylnaphth-2-yl)-ethynyl]-cinnamic acid.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)