525472
D-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
159-163 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].COC(=O)[C@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)9(11)7-8-5-3-2-4-6-8;/h2-6,9H,7,11H2,1H3;1H/t9-;/m1./s1
chave InChI
SWVMLNPDTIFDDY-SBSPUUFOSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3