Documentos Principais
559121
Sigma-Aldrich
Ethyl (2-methoxybenzoyl)acetate
99%
Sinônimo(s):
3-(2-Methoxyphenyl)-3-oxopropanoic acid ethyl ester, Ethyl (o-methoxybenzoyl)acetate, Ethyl 3-(2-methoxyphenyl)-3-oxopropanoate, Ethyl 3-(2-methoxyphenyl)-3-oxopropionate
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4COCH2CO2CH2H3C
Número CAS:
Peso molecular:
222.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio:
99%
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.5320 (lit.)
p.e.
259-260 °C (lit.)
densidade
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1OC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-16-12(14)8-10(13)9-6-4-5-7-11(9)15-2/h4-7H,3,8H2,1-2H3
chave InChI
KROPYAVVJDXRPH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of N-allyl/propargyl enamine carboxylates
  • Enantioselective ruthenium-catalyzed hydrogenation
  • Hydrosilylation reactions catalyzed by chiral BINAM N-heterocyclic carbene rhodium complex
  • Preparation of potential herbicidal agents
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)