Documentos Principais
281506
Sigma-Aldrich
Methyl 4-methoxyacetoacetate
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3OCH2COCH2COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
146.14
Beilstein:
1761215
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
p.e.
89 °C/8.5 mmHg (lit.)
densidade
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ether
ketone
cadeia de caracteres SMILES
COCC(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-4-5(7)3-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
QGBPKJFJAVDUNC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Methyl 4-methoxyacetoacetate has been used in generation of a small focused library of diversely functionalized dihydropyrimidine derivatives via one-pot three-component Biginelli cyclocondensation of β-ketoesters, aldehydes and (thio)ureas.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Doris Dallinger et al.
Nature protocols, 2(7), 1713-1721 (2007-07-21)
Here we report the generation of a small focused library of 12 diversely functionalized dihydropyrimidine (DHPM) derivatives via one-pot three-component Biginelli cyclocondensation of beta-ketoesters, aldehydes and (thio)ureas. By applying controlled microwave heating under sealed vessel conditions using a fully automated