Documentos Principais
348198
Sigma-Aldrich
(1,5-Cyclooctadiene)(hexafluoroacetylacetonato)silver(I)
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H13AgF6O2
Número CAS:
Peso molecular:
423.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
Formulário
powder
adequação da reação
core: silver
reagent type: catalyst
pf
122-124 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CC=CCCC=C1.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Ag])C(F)(F)F
InChI
1S/C8H12.C5H2F6O2.Ag/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1-2,7-8H,3-6H2;1,12H;/q;;+1/p-1/b2-1-,8-7-;2-1-;
chave InChI
VYSNNDDIRXIZPJ-OJKFPHAYSA-M
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)