Documentos Principais
8.21075
Sigma-Aldrich
Terephthalaldehydic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Terephthalaldehydic acid, 4-Formylbenzoic acid, 4-Carboxybenzaldehyde
About This Item
Fórmula linear:
4-(OHC)C6H4COOH
Número CAS:
Peso molecular:
150.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
210-607-4
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
Formulário
powder
pH
3.5 (20 °C, 1 g/L in H2O)
pf
248-250 °C
densidade volumétrica
396 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C8H6O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H,(H,10,11)
chave InChI
GOUHYARYYWKXHS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3