Documentos Principais
8.18490
Sigma-Aldrich
Methyl 4-formylbenzoate
for synthesis
Sinônimo(s):
Methyl 4-formylbenzoate, 4-Formylbenzoic acid methyl ester, Terephthalaldehydic acid methyl ester
About This Item
Fórmula linear:
4-(OHC)C6H4COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
164.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
216-385-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (GC)
Formulário
powder
temperatura de autoignição
240 °C
p.e.
264-266 °C/1013 hPa
pf
56-59 °C
temperatura de transição
flash point 128 °C
densidade
1.2 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
528 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6H,1H3
chave InChI
FEIOASZZURHTHB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 63 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
262.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
128 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5