441651
3-Formylphenylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
(3-Formylbenzene)boronic acid, 3-(Dihydroxyboryl)benzaldehyde, 3-Boronobenzaldehyde, m-Formylphenylboronic acid, m-formyl-benzeneboronic acid
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
pf
109-113 °C
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C7H7BO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-5,10-11H
chave InChI
HJBGZJMKTOMQRR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- To study the effects of boronic acid on fluoride-selective chemosignaling behavior of merocyanine dye
- As exciton-coupled CD probes for epigallocatechin gallate
Biological inhibitor of γ-glutamyltranspeptidase
Reactant involved in:
- Palladium-catalyzed homocoupling
- Suzuki coupling reactions
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?